Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe M1 avec certificat
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les boîtes de pesée Zwiebel™ de Classe M1 sont parfaits pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe M₂.
Marque:  Zwiebel™ PBI23122
Code produit. 11790763
  • 152.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe M1
  • Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
  • En conformité avec OIML R111
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
  • Spécification
    Spécification
    ± 5 mg
    Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe III précision moyenne et de classe IV précision ordinaire