Learn More
Zwiebel™ Poids de classe F1
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe II. Les boîtes de pesée Zwiebel™ de Classe F1 sont parfaites pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe F2.
Marque: Zwiebel™ PBI2301P
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
10 mg | |
±0,025 mg | |
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale |