Learn More
Zwiebel™ Poids de classe F1
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe II. Les boîtes de pesée Zwiebel™ de Classe F1 sont parfaites pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe F2.
Marque:  Zwiebel™ PBI2301T
Code produit. 11710623
  • 169.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Poids de classe F1
  • Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
  • En conformité avec OIML R111
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
  • Spécification
    Spécification
    100 mg
    ±0,05 mg
    Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision