Learn More
Zwiebel™ Boîtes de pesée de classe F1
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe II. Les boîtes de pesée Zwiebel™ de Classe F1 sont parfaites pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe F2.
53.21€ - 586.18€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision |
---|
Code produit | Marque | Poids | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12011643
|
Zwiebel™
PBI23081 |
200 g | ±1,00 mg |
188.68€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12031643
|
Zwiebel™
PBI23083 |
1000 g | ±5,00 mg |
415.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11730703
|
Zwiebel™
PBI23080 |
100 g | ±0,50 mg |
134.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12021633
|
Zwiebel™
PBI2301H |
200 mg | ±0,06 mg |
54.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12091633
|
Zwiebel™
PBI23079 |
50 g | ±0,30 mg |
138.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11870902
|
Zwiebel™
PBI56821 |
2000 g | ± 10 mg |
586.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12031633
|
Zwiebel™
PBI2301K |
500 mg | ±0,08 mg |
53.21€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12051633
|
Zwiebel™
PBI23075 |
2 g | ±0,12 mg |
78.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12001633
|
Zwiebel™
PBI2301E |
50 mg | ±0,04 mg |
55.17€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Spécification
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision |