Learn More
Zwiebel™ Poids de classe E2 avec certificat d’étalonnage COFRAC
Étalonnez des poids des classes de précision inférieures.Les poids d’étalonnage Leaf en acier inox individuels Zwiebel™ de classe E2 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F1 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale de classe I.
252.28€ - 253.34€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale |
---|
Code produit | Marque | Poids | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11700643
|
Zwiebel™
PBI2302S |
100 mg | ±0,016 mg |
253.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11770633
|
Zwiebel™
PBI2302N |
10 mg | ±0,008 mg |
252.28€
1 pièce |
N/A | ||||
11710643
|
Zwiebel™
PBI2302T |
200 mg | ±0,02 mg |
253.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11740633
|
Zwiebel™
PBI2302K |
1 mg | ±0,006 mg |
253.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11720643
|
Zwiebel™
PBI2302W |
500 mg | ±0,025 mg |
253.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11780633
|
Zwiebel™
PBI2302P |
20 mg | ±0,01 mg |
253.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11790633
|
Zwiebel™
PBI2302R |
50 mg | ±0,012 mg |
253.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Poids d’étalonnage de classe E2
- En conformité avec OIML R111
- Livrés avec un certificat d’étalonnage COFRAC garantissant la traçabilité
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale |