Learn More
Kartell™ Éprouvettes de mesure de forme haute en polypropylène translucide avec graduations bleues
Fabriquées en PP hautement translucide alliant durabilité, clarté et bonne résistance chimique. Les éprouvettes graduées de forme haute en PP Kartell™, autoclavables avec graduations bleues, constituent une solution sûre et économique pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
Marque:  Kartell™ 0256700
51.06 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21718" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10663472
  • 56.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les graduations imprimées bleues ultrafines, optimisées permanentes optimisent la clarté et la reproductibilité
  • La fabrication en polypropylène résiste à des températures pouvant atteindre 120°C 
  • Forme haute, base pentagonale pour une meilleure stabilité
  • Classe B.
  • Autoclavables
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Spécification
Classe B.
200 ml
plusmn; 20 ml
20 ml
Denrées alimentaires
531 mm
Graduations bleues permanentes
Autoclavables
100deg;C
Cylindrique
Bleu
Éprouvette graduée