Learn More
Kartell™ Éprouvettes de mesure de forme haute en polypropylène translucide avec graduations bleues
Fabriquées en PP hautement translucide alliant durabilité, clarté et bonne résistance chimique. Les éprouvettes graduées de forme haute en PP Kartell™, autoclavables avec graduations bleues, constituent une solution sûre et économique pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
Marque: Kartell™ 0256300
9.02 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21718" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les graduations imprimées bleues ultrafines, optimisées permanentes optimisent la clarté et la reproductibilité
- La fabrication en polypropylène résiste à des températures pouvant atteindre 120°C
- Forme haute, base pentagonale pour une meilleure stabilité
- Classe B.
- Autoclavables
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
100 ml | |
plusmn;1 ml | |
Classe B. | |
30,5 mm | |
Autoclavables | |
100deg;C | |
Cylindrique | |
Bleu | |
Éprouvette graduée |
Polypropylène | |
ISO 6706-1981 (E) | |
Graduations bleues permanentes | |
10 ml | |
plusmn; 1 ml | |
1 ml | |
Denrées alimentaires | |
249 mm |