Learn More
BRAND™ Fiole jaugée en polypropylène de classe B
En polypropylène haute pureté. L’exposition à une température maximale de 60°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur.
Marque:  BRAND™ 36038
Code produit. 10349520
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • En PP haute pureté
  • Comprend un bouchon en PP
  • Limites d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 1042
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
  • L’exposition à une température maximale de 60°C (autoclavage) n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur
  • Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions
  • Hauteur = Hauteur sans bouchon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Volume contenu (TC, po)
Polypropylène
PP
± 0,20 ml
Jusqu’à 60°C
Autoclavable
Bouchon
DIN EN ISO 1042
100 ml
173 mm
1
± 0,20 ml
B
NS 14/23