Learn More
VITLAB™ Fioles jaugées en polypropylène de classe B avec bouchons à vis
Une excellente alternative aux flacons en verre, ces fioles jaugées en polypropylène de classe B avec bouchons à vis sont conçues pour des tolérances serrées en laboratoire.
Marque: VITLAB™ 675891
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Construction en PP très transparente
- Disponibles en plusieurs capacités et tailles de bouchons
- Conformes aux tolérances de classe B selon DIN EN ISO 1042
- Étalonnées gravimétriquement "pour leur volume contenu" à 121 degrés C
- Les flacons peuvent tolérer une contrainte thermique jusqu’à 60 degrés C sans dépasser les limites
- Pour préserver les marquages, il est recommandé d’effectuer un nettoyage à plus de 60 degrés C.
- Offre une excellente résistance aux produits chimiques, aldéhydes, alcalis et acides
Spécification
Étalonnées ldquo;pour leur volume contenurdquo; à 20deg;C | |
Translucide | |
500 ml | |
270 mm | |
60deg;C maximum | |
Non autoclavable | |
Non | |
Non stérile | |
unie | |
Non traitée | |
GL 25 |
Polypropylène | |
Marquage à anneau étalonné individuellement | |
Polypropylène | |
4 | |
0,5 ml | |
Non | |
Étroit | |
B | |
À vis | |
500 ml |