Learn More
VITLAB™ Fioles jaugées en polypropylène de classe B avec bouchons à vis
Une excellente alternative aux flacons en verre, ces fioles jaugées en polypropylène de classe B avec bouchons à vis sont conçues pour des tolérances serrées en laboratoire.
Marque:  VITLAB™ 677891
Code produit. 15712136
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Construction en PP très transparente
  • Disponibles en plusieurs capacités et tailles de bouchons
  • Conformes aux tolérances de classe B selon DIN EN ISO 1042
  • Étalonnées gravimétriquement "pour leur volume contenu" à 121 degrés C
  • Les flacons peuvent tolérer une contrainte thermique jusqu’à 60 degrés C sans dépasser les limites
  • Pour préserver les marquages, il est recommandé d’effectuer un nettoyage à plus de 60 degrés C.
  • Offre une excellente résistance aux produits chimiques, aldéhydes, alcalis et acides
Spécification
Spécification
Étalonnées “pour contenir” à 20°C
Translucide
10 ml
90 mm
60°C max.
Non autoclavable
Non
Non stérile
unie
Non traitée
GL 18
PP
Marquage à anneau étalonné individuellement
PP
6
0,08 ml
Non
Étroit
B
À vis
10 mL