Learn More
Hirschmann™ Burettes automatiques DURAN™ de classe AS, graduation bleue
Excellentes pour distribuer automatiquement des quantités mesurées de solutions chimiques dans le laboratoire. Les burettes automatiques Hirschmann™ de classe AS avec graduation bleue sont disponibles dans une gamme de capacités afin de répondre à vos besoins.
297.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Longueur (métrique) | 500 mm |
Matériau | Verre |
Comprend | Flacon de stockage en verre transparent de 2000 ml |
Balance | Bleu |
Description
- Conformes à la norme de pelletisation
- Schellbach
- Graduation de type cercle du point principal
- Avec graduation bleue
- Conformes aux normes DIN EN ISO 385
- conformité certifiée, avec identification des lots datée
- Robinet d’arrêt latéral avec broche en PTFE, sans robinet d’arrêt intermédiaire
Spécification
Transparent | |
Verre | |
Bleu | |
PTFE | |
Classe AS |
500 mm | |
Flacon de stockage en verre transparent de 2000 ml | |
Latéral | |
Burette de titration automatique | |
DIN EN ISO 385 |