Learn More
Brand™ Éprouvettes de mesure de forme haute de classe B avec graduations en relief
En polypropylène hautement translucide et conforme aux normes DIN 12681 et ISO 6706. Les éprouvettes de mesure de forme haute de classe B BRAND™ avec graduations en relief peuvent résister à une exposition à des températures pouvant atteindre 80°C sans entraîner de dépassement permanent des limites d’erreur. Les graduations en relief ne s’estompent pas au fil des autoclavages.
Marque:  Brand™ 35064
30.60 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10623751
  • 31.40€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqués en PP de haute pureté.
  • Classe B.
  • Conforme aux normes DIN 12681 et ISO 6706.
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In).
  • L’exposition à une température maximale de 80°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur.
  • Les graduations en relief ne s’estompent pas au fil des autoclavages.
  • La base hexagonale leur confère une stabilité et les empêche de basculer accidentellement.
  • Le bec verseur intégré réduit les déversements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Classe B.
plusmn; 20 ml
20 ml
Hexagonale
Éprouvette graduée
20 ml
80deg;C
Rond
535 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Brand™ Éprouvettes de mesure de forme haute de classe B avec graduations en relief > Capacité : 2000 ml ; Échelle : Ciselé