Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A avec bouchon Poly rodé NS
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure de classe A Hirschmann Instruments™ avec bouchon Poly rodé NS sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre DURAN™ durable.
59.30€ - 226.00€
Spécification
Type de base | Hexagonale |
---|---|
Couleur de la balance | Bleu |
Forme | Rond |
Type | Éprouvette à mélange graduée |
Matériau | verre |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10668281
|
Hirschmann™
2340193 |
1000 ml | 10 ml |
128.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11746672
|
Hirschmann™
2340160 |
10 ml | 0,2 ml |
59.30€
2 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10253051
|
Hirschmann™
2340194 |
2000 ml | 20 ml |
226.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11786672
|
Hirschmann™
2340186 |
250 ml | 2 ml |
170.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11796672
|
Hirschmann™
2340190 |
500 ml | 5 ml |
143.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11756672
|
Hirschmann™
2340170 |
25 ml | 0,5 ml |
89.55€
2 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11766672
|
Hirschmann™
2340175 |
50 ml | 1 ml |
63.80€
2 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11776672
|
Hirschmann™
2340180 |
100 ml | 1 ml |
115.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Graduation bleue avec mise en évidence des principaux points
- Avec bouchon rodé NS en PE
- Conformes aux normes DIN EN ISO 4788
- Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Hexagonale | |
Rond | |
verre | |
Classe A | |
Polyéthylène |
Bleu | |
Éprouvette à mélange graduée | |
DIN EN ISO 4788 | |
Bouchon en PE |