Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A, graduation ambrée
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure Hirschmann Instruments™ de classe A, à graduation ambrée, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
Marque:  Hirschmann™ 2210170
Code produit. 10117411
  • 27.60€ / 2 pièces
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Avec bec verseur, graduation indélébile ambrée circulaire avec mise en évidence des principaux points
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
Hexagonale
Rond
A
± 0,25 ml
Verre
0,5 ml
Marron
DIN EN ISO 4788
170 mm
Éprouvette graduée
25 mL
0,25