Learn More
Hirschmann™ Class A Graduated PMP Cylinders with Raised Blue Graduations
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory.
Marque: Hirschmann™ 7520175
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme à la norme DIN 12681/ISO 6706 PMP
- Échelle augmentée
- transparent
- Graduation de type cercle du point principal
- Base hexagonale
- Certification conforme
Spécification
PMP | |
Non jetable | |
Rond | |
Bleu | |
200 mm |
Classe A | |
1 mL | |
Mesure précise des liquides et transfert de liquides dans le laboratoire | |
Hexagonale | |
Éprouvette graduée |