Learn More
Hirschmann™ Class A Graduated PMP Cylinders with Raised Blue Graduations
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory.
Marque:  Hirschmann™ 7520190
Code produit. 10692232
  • 41.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conforme à la norme DIN 12681/ISO 6706 PMP
  • Échelle augmentée
  • transparent
  • Graduation de type cercle du point principal
  • Base hexagonale
  • Certification conforme
Spécification
Spécification
500 mL
ISO 6706, DIN 12681
A
58 mm
Rond
Bleu
360 mm
PMP
Éprouvette graduée, PMP
Non jetable
5 mL
Mesure précise des liquides et transfert de liquides dans le laboratoire
Hexagonale
Éprouvette graduée