Learn More
Fisherbrand™ Flacon volumétrique en verre borosilicaté de classe A
Permet une manipulation précise et sûre des liquides en laboratoire. Les fioles jaugées en verre borosilicaté de classe A Fisherbrand™ sont dotées d’une balance en céramique bleue et d’une base hexagonale.
29.54€ - 42.14€
Spécification
Certifications/Conformité ISO 1042, DIN 12664 partie I, BS 1792
Matériau Verre borosilicaté
Nbre par carton 2
Graduated Oui
Classe A
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11883580
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
1 50055F
250 ml Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11893580
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
1 50059F
500 ml Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Conforme aux normes ISO 1042, DIN 12664 Pt I et BS 1792
  • Verre borosilicaté hautement résistant aux produits chimiques
  • Chaque flacon numéroté individuellement pour l’identification et la traçabilité
Spécification
Spécification
ISO 1042, DIN 12664 partie I, BS 1792
2
A
Verre borosilicaté