Learn More
BINDER™ Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.3
S’utilise avec : KBF 115
Marque: BINDER™ 8012-1032
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Classe 3,3
- Avec alarme visuelle
- Dispositifs de sécurité également disponibles en classe 2 et 3.1
Spécification
Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.3, avec alarme visuelle (DIN 12880) | |
Accessoire, dispositif de sécurité de température | |
Alarme visuelle |
Chambres BINDER KBF 115 | |
Régulation de la température |