Learn More
Honeywell™ Retaining Covers for Prefilter Pads
Retaining Covers for Prefilter Pads are used in conjunction with Honeywell™ cartridges on twin-filter respirators
Marque: Honeywell™ N750036A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser avec les préfiltres P2
- Comprend une paire croisillon et dispositif de retenue
- Maintient fermement le préfiltre P2 en place
Spécification
Bayonet Gas/Vapor Cartridges on N-Series Respirators | |
Requires Honeywell™ Prefilter Pads [7506P2 (Particulate, P2)] | |
Préfiltre P2 | |
N750036A |
Blanc | |
Retainer Cover for Prefilter Pads | |
Croisillon et dispositif de retenue | |
907,6 g |