Learn More
Corning™ Pinces
For use with various sizes of Erlenmeyer flasks.
47.39€ - 47.63€
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11303815
|
Corning™
480110 |
Flacon Erlenmeyer de 25 ml |
47.63€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11313815
|
Corning™
480111 |
Flacon Erlenmeyer de 50 ml |
47.39€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
This is a clamp for use with Erlenmeyer flasks, for use with Corning™ LSE™ Orbital Shaker and Corning™ LSE™ Low Speed Orbital Shaker.Spécification
Pince |