Learn More
DWK Life Sciences Clip pour joints sphériques, avec vis de serrage, fabriquée en acier inoxydable
Pinces de rodage sphérique avec une possibilité de blocage supplémentaire.
9.86€ - 645.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Sécurité de joints dépolis conique |
À utiliser avec (application) | Sécurité de joints dépolis conique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10623982
|
DWK Life Sciences
286334202 |
S 35 | |||||||
15854678
|
DWK Life Sciences
286334802 |
S 51 |
451.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15844678
|
DWK Life Sciences
286334605 |
S 40 et S 41 |
620.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10409342
|
DWK Life Sciences
286333806 |
S 29 | |||||||
10141781
|
DWK Life Sciences
286333403 |
S 19 | |||||||
15864678
|
DWK Life Sciences
286335001 |
S 64 |
292.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15921571
|
DWK Life Sciences
286333009 |
S 13 |
645.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La pince de rodage sphérique avec des vis de blocage permet une connexion très sûre par un blocage supplémentaire à l'aide des vis de blocage.- La vis de blocage permet une connexion très sûre par un blocage supplémentaire
- Excellente stabilité de forme comparé aux pinces en fil habituelles
Spécification
Acier inoxydable | |
Sécurité de joints dépolis conique | |
Sécurité de joints dépolis conique |