Learn More
OHAUS™ Connecteur de pince
Le connecteur de pince OHAUS™ fournit un support sûr pour maintenir la verrerie à des positions élevées.
Marque: OHAUS™ 30392264
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Maintenez la verrerie en toute sécurité
- Résistants à la corrosion
- Offrant une stabilité et une durabilité exceptionnelles
Spécification
De bout en bout | |
Aluminium | |
Pince, connecteur, de bout en bout, CTC-EN2ENA |
Connecteur | |
Angle de connexion de bout en bout | |
de 0 à 13 mm |