Learn More
OHAUS™ Connecteur de pince
Le connecteur de pince OHAUS™ fournit un support sûr pour maintenir la verrerie à des positions élevées.
Marque: OHAUS™ 30392258
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Maintenez la verrerie en toute sécurité
- Résistants à la corrosion
- Offrant une stabilité et une durabilité exceptionnelles
Spécification
Hook | |
Nickelé | |
Pince, connecteur, crochet, CLC-HOOKCZ |
Connecteur | |
Angle de connexion fixe de 90° | |
de 0 à 13 mm |