Learn More
Acide citrique, poudre, U.S.P., J.T.Baker™
150.00€ - 412.00€
Identifiants chimiques
CAS | 77-92-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H8O7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 192.12 |
Numéro MDL | MFCD00011669 |
Clé InChI | KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy |
CID PubChem | 311 |
ChEBI | CHEBI:30769 |
Nom IUPAC | Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique |
SMILES | OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15597774
|
Avantor J.T.Baker
0122-01 |
500 g | Flacon poly |
150.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15507784
|
Avantor J.T.Baker
0122-05 |
2kg | Flacon poly |
412.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
77-92-9 | |
192.12 | |
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N | |
311 | |
Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique |
C6H8O7 | |
MFCD00011669 | |
citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy | |
CHEBI:30769 | |
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O |
Spécification
Citric Acid | |
C6H8O7 | |
citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy | |
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O | |
192.12 | |
CHEBI:30769 | |
USP | |
1 L = 1,44k g |
77-92-9 | |
MFCD00011669 | |
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique | |
311 | |
192.12 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Citric Acid Anhydrous
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: citric acid