Learn More
Acide citrique, poudre, U.S.P., J.T.Baker™
Code produit. 15507784
Click to view available options
Quantité:
500 g
2kg
Conditionnement:
Flacon poly
Identifiants chimiques
CAS 77-92-9
Formule moléculaire C6H8O7
Poids moléculaire (g/mol) 192.12
Numéro MDL MFCD00011669
Clé InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
CID PubChem 311
ChEBI CHEBI:30769
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric Acid
Poids de la formule 192.12
Qualité USP
Quantité 2kg
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Poudre
Gravité spécifique 1 L = 1,44k g