Learn More
Acide citrique monohydraté, extra pur, SLR, granulaire, Fisher Chemical
21.90€ - 366.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5949-29-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10O8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 210.14 |
Numéro MDL | 149972 |
Clé InChI | YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | Hydrate d’acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique |
SMILES | O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10233470
|
Fisher Chemical
C/6160/53 |
500 g | Récipient de poudre en plastique |
21.90€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10745901
|
Fisher Chemical
C/6160/60 |
1 kg | Récipient de poudre en plastique |
84.30€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10161850
|
Fisher Chemical
C/6160/62 |
2,5kg | Récipient de poudre en plastique |
162.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10429170
|
Fisher Chemical
C/6160/65 |
5 kg | Récipient en plastique |
366.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
5949-29-1 | |
210.14 | |
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N | |
O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O |
C6H10O8 | |
149972 | |
Hydrate d’acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique |
Spécification
1,8 | |
135°C | |
C6H10O8 | |
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N | |
Hydrate d’acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique | |
210.15g/mol |
5949-29-1 | |
Blanc | |
149972 | |
O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O | |
210.14 | |
Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Citric acid monohydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Citric acid monohydrate, Citric acid