Learn More
Acide citrique monohydraté, 99,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
26.83€ - 102.51€
Identifiants chimiques
CAS | 5949-29-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10O8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 210.138 |
Numéro MDL | MFCD00149972 |
Clé InChI | YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp |
CID PubChem | 22230 |
ChEBI | CHEBI:31404 |
Nom IUPAC | acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; hydraté |
SMILES | C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11348107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022869.22 |
100 g |
26.83€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11328107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022869.36 |
500 g |
54.77€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11338107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022869.A1 |
1kg |
102.51€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Citric acid monohydrate is used in the preparation of citrate buffer in platelets for intravital microscopy. It acts as a pH-control agent in foods, beverages and pharmaceuticals applications. It acts as an iron chelator. In animals, it improves the utilization of nutritional calcium. It is a useful buffer component for antigen and epitope unmasking. It is also used as an acidifier, flavoring agent and chelating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5949-29-1 | |
210.138 | |
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N | |
22230 | |
acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; hydraté |
C6H10O8 | |
MFCD00149972 | |
citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp | |
CHEBI:31404 | |
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O |
Spécification
Citric acid monohydrate | |
Blanc | |
MFCD00149972 | |
citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp | |
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N | |
acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; hydraté | |
22230 | |
210.14 (192.13 Anhydrous) | |
1,542 g/ml | |
Poudre granulaire |
5949-29-1 | |
C6H10O8 | |
14,2326 | |
Soluble in water,ethanol and ether. | |
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O | |
210.138 | |
CHEBI:31404 | |
≥99.5% | |
Inodore | |
Hygroscopique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P264b-P280i-P305+P351+P338
H319-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 201-069-1
missing translation for 'rtecsNumber' : GE7810000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.