Learn More
Acide citrique, granulaire, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Citric Acid |
Poids de la formule | 210.14 |
Qualité | Réactif BAKER ANALYZED™ ACS |
Quantité | 500 g |
Conditionnement | Flacon poly |
Forme physique | Granulaire |
Gravité spécifique | 1 L = 1,54 kg |