Learn More
Acide citrique, poudre cristalline, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Code produit. 15587774
Click to view available options
Quantité:
2,5kg
Conditionnement:
Flacon poly
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric Acid
CAS 5949-29-1
Formule moléculaire C6H10O8
Synonyme citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
Clé InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 210.138
CID PubChem 22230
ChEBI CHEBI:31404
Poids de la formule 210.14
Qualité FCC / USP
Quantité 2,5kg
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Poudre cristalline
Gravité spécifique 1 L = 1,54 kg