Learn More
Acide citrique, anhydre, ACS, 99,5 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
37.94€ - 175.59€
Identifiants chimiques
CAS | 77-92-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H8O7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 192.12 |
Numéro MDL | MFCD00011669 |
Clé InChI | KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy |
CID PubChem | 311 |
ChEBI | CHEBI:30769 |
Nom IUPAC | Acide 2-hydroxypropane-1 2 3-tricarboxylique |
SMILES | OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11308098
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036664.22 |
100 g |
37.94€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11318098
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036664.36 |
500 g |
73.16€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11328098
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036664.A3 |
2kg |
175.59€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
L’acide citrique est l’acide organique et l’agent de contrôle du pH les plus couramment utilisés dans les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les applications techniques. Utilisé dans les préparations pharmaceutiques, en particulier dans les comprimés effervescents. Il est utilisé comme fumigant.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
77-92-9 | |
192.12 | |
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N | |
311 | |
Acide 2-hydroxypropane-1 2 3-tricarboxylique |
C6H8O7 | |
MFCD00011669 | |
citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy | |
CHEBI:30769 | |
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O |
Spécification
Citric acid | |
77-92-9 | |
>99.5+% | |
MFCD00011669 | |
citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy | |
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-hydroxypropane-1 2 3-tricarboxylique | |
311 | |
192.13 | |
1,665 g/ml | |
Hygroscopique |
For analysis ACS | |
153°C à 154°C | |
C6H8O7 | |
782061 | |
It is very soluble in water,freely soluble in ethanol (96 %) and sparingly soluble in ether. | |
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O | |
192.12 | |
CHEBI:30769 | |
Réactif ACS | |
Cristalline |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280i-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P501c
H319-H335-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 201-069-1
missing translation for 'rtecsNumber' : GE7350000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Citric acid, anhydrous
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Citric acid