Learn More
Acide citrique, anhydre, 99,5 à 100,5 % (base sèche), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15835268
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Identifiants chimiques
CAS 77-92-9
Formule moléculaire C6H8O7
Poids moléculaire (g/mol) 192.123
Numéro MDL MFCD00011669
Clé InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
CID PubChem 311
ChEBI CHEBI:30769
Nom IUPAC 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric Acid Anhydrous
Point de fusion 153°C à 154°C
Beilstein 782061
Poids de la formule 192.12
Densité 1,665
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline
Gravité spécifique 1,665