Learn More
Acide citrique, 99+%, technique, anhydre, SLR, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Code produit. 10599180
Click to view available options
Récipient à poudre en plastique de 500 g
Spécification
pH 1,7
CAS 77-92-9
Point de fusion 153°C
Couleur Blanc
Formule moléculaire C6H8O7
Numéro MDL 11669
Clé InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1 2 3-tricarboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 192.12
Poids de la formule 192.13g/mol
Quantité 500 g
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citric acid anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.