Learn More
Anhydride citraconique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
27.24€ - 174.87€
Identifiants chimiques
CAS | 616-02-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H4O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 112.084 |
Numéro MDL | MFCD00005522 |
Clé InChI | AYKYXWQEBUNJCN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | citraconic anhydride, 2,5-furandione, 3-methyl, 2-methylmaleic anhydride, methylmaleic anhydride, 3-methylmaleic anhydride, citraconic acid anhydride, monomethylmaleic anhydride, maleic anhydride, methyl, 2-methylmaleicanhydride, unii-105np7pmxx |
CID PubChem | 12012 |
Nom IUPAC | 3-méthylfurane-2,5-dione |
SMILES | CC1=CC(=O)OC1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11341857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05238.14 |
25 g |
27.24€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11357355
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05238.22 |
100 g |
51.86€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11367355
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05238.36 |
500 g |
174.87€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Citraconic anhydride is used as a monomer for specialty unsaturated polyester resins. It is used to prepare bicyclic pyrrolidines, maleimides and co- and terpolymers. It is also used for the protection of N-terminal amino acids. Further, it is involved in the preparation of clothing ping acid and its amide. In addition to this, it is selectively used for the isolation of histidyl peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’anhydride citraconique est utilisé comme monomère pour les résines polyester non saturées spécialisées. Il est utilisé pour préparer des pyrrolidines bicycliques, des maléimides et des co- et des terpolymères. Il est également utilisé pour la protection des acides aminés en N-terminal. De plus, il participe à la préparation de l’acide de Ping pour vêtements et de son amide. En outre, il est utilisé de façon sélective pour l’isolement des peptides histidyles.
Solubilité
Miscible avec l’eau, l’alcool, l’acétone et l’éther.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
Identifiants chimiques
616-02-4 | |
112.084 | |
AYKYXWQEBUNJCN-UHFFFAOYSA-N | |
12012 | |
CC1=CC(=O)OC1=O |
C5H4O3 | |
MFCD00005522 | |
citraconic anhydride, 2,5-furandione, 3-methyl, 2-methylmaleic anhydride, methylmaleic anhydride, 3-methylmaleic anhydride, citraconic acid anhydride, monomethylmaleic anhydride, maleic anhydride, methyl, 2-methylmaleicanhydride, unii-105np7pmxx | |
3-méthylfurane-2,5-dione |
Spécification
Citraconic anhydride | |
7°C to 8°C | |
213°C to 214°C | |
C5H4O3 | |
MFCD00005522 | |
1835 | |
citraconic anhydride, 2,5-furandione, 3-methyl, 2-methylmaleic anhydride, methylmaleic anhydride, 3-methylmaleic anhydride, citraconic acid anhydride, monomethylmaleic anhydride, maleic anhydride, methyl, 2-methylmaleicanhydride, unii-105np7pmxx | |
AYKYXWQEBUNJCN-UHFFFAOYSA-N | |
3-méthylfurane-2,5-dione | |
12012 | |
98% |
616-02-4 | |
1.243 | |
101°C (213°F) | |
1.471 | |
UN2810 | |
Moisture sensitive | |
Miscible with water,alcohol,acetone and ether. | |
CC1=CC(=O)OC1=O | |
112.084 | |
112.08 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H311-H315-H319
Toxique par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P260-P264b-P272-P280-P285-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
H311-H314-H317-H334
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 210-459-0
missing translation for 'rtecsNumber' : GE6825000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only