Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrobromure de citalopram
51.76€ - 161.81€
Identifiants chimiques
CAS | 59729-32-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H21FN2O·HBr |
Poids moléculaire (g/mol) | 405.3 |
Clé InChI | WIHMBLDNRMIGDW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | citalopram hydrobromide, citalopram hbr, cipramil, celexa, 1-3-dimethylamino propyl-1-4-fluorophenyl-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile hydrobromide, elopram, seropram, 1-3-dimethylamino propyl-1-4-fluorophenyl-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile hydrobromide, citalopram hydrobromide usan |
CID PubChem | 77995 |
Nom IUPAC | 1-[3-(diméthylamino)propyl]-1-(4-fluorophényl)-3H-2-benzofurane-5-carbonitrile ; bromhydrate |
SMILES | CN(C)CCCC1(C2=C(CO1)C=C(C=C2)C#N)C3=CC=C(C=C3)F.Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15722987
|
Thermo Scientific Chemicals
462310010 |
1 g |
51.76€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15732987
|
Thermo Scientific Chemicals
462310050 |
5 g |
161.81€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
59729-32-7 | |
405.3 | |
citalopram hydrobromide, citalopram hbr, cipramil, celexa, 1-3-dimethylamino propyl-1-4-fluorophenyl-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile hydrobromide, elopram, seropram, 1-3-dimethylamino propyl-1-4-fluorophenyl-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile hydrobromide, citalopram hydrobromide usan | |
1-[3-(diméthylamino)propyl]-1-(4-fluorophényl)-3H-2-benzofurane-5-carbonitrile ; bromhydrate |
C20H21FN2O·HBr | |
WIHMBLDNRMIGDW-UHFFFAOYSA-N | |
77995 | |
CN(C)CCCC1(C2=C(CO1)C=C(C=C2)C#N)C3=CC=C(C=C3)F.Br |
Spécification
Citalopram hydrobromide | |
185.0°C to 188.0°C | |
citalopram hydrobromide, citalopram hbr, cipramil, celexa, 1-3-dimethylamino propyl-1-4-fluorophenyl-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile hydrobromide, elopram, seropram, 1-3-dimethylamino propyl-1-4-fluorophenyl-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile hydrobromide, citalopram hydrobromide usan | |
WIHMBLDNRMIGDW-UHFFFAOYSA-N | |
1-[3-(diméthylamino)propyl]-1-(4-fluorophényl)-3H-2-benzofurane-5-carbonitrile ; bromhydrate | |
77995 |
59729-32-7 | |
C20H21FN2O·HBr | |
(1% in ethanol) Clear colorless | |
CN(C)CCCC1(C2=C(CO1)C=C(C=C2)C#N)C3=CC=C(C=C3)F.Br | |
405.3 | |
405.3 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.Ne PAS faire vomir.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Se laver soigneusement le visage, les mains et toute peau exposée après manipulation.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 261-890-6
RUO – Research Use Only