Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide anicosapentaénoïque de cis-5,8,11,14,17
291.45€ - 556.77€
Identifiants chimiques
CAS | 10417-94-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H30O2 |
Synonyme | EPA ; Acide timnodonique |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15497269
|
Thermo Scientific Chemicals
J66060.MC |
100 mg |
291.45€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15407279
|
Thermo Scientific Chemicals
J66060.ME |
500 mg |
556.77€
500mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Important polyunsaturated fatty acid of the marine food chain that serves as a precursor for the prostaglandin-3 and thromboxane-3 families. It differs from arachidonic acid (the eicosatetraenoic acid that is a precursor for the prostaglandin and thromboxane-2 families) by the extra double bond between the third and fourth carbons from the methyl end of the molecule. Antilipemic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10417-94-4 | |
C20H30O2 | |
EPA ; Acide timnodonique |
Spécification
Incolore | |
10417-94-4 | |
302.45 | |
93°C (199°F) | |
Air and Light Sensitive | |
Soluble dans le méthanol | |
Huile | |
JAZBEHYOTPTENJ-JLNKQSITSA-N | |
(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoic acid |
-30°C à -10°C | |
C20H30O2 | |
EPA ; Acide timnodonique | |
0.943 | |
-54° | |
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid | |
1714433 | |
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O | |
302.46 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stocker à -20°C ; Stocker sous argon