Learn More
Chlorhydrate de cis-4-hydroxycyclohexylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
100.00€ - 312.00€
Identifiants chimiques
CAS | 56239-26-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14ClNO |
Poids moléculaire (g/mol) | 151.63 |
Numéro MDL | MFCD00012566,MFCD07366531,MFCD06410647 |
Clé InChI | RKTQEVMZBCBOSB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trans-4-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanol hydrochloride, 4-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanol hcl, 4-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cis-4-amino-cyclohexanol hydrochloride, 4-amino-cyclohexanol hydrochloride, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cyclohexanol, 4-amino-, hydrochloride, trans-4-aminocyclohexanol hcl |
CID PubChem | 522619 |
Nom IUPAC | 4-Aminocyclohexan-1-ol ; Chlorhydrate |
SMILES | [H+].[Cl-].NC1CCC(O)CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15480087
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66110.MD |
250 mg |
100.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15402699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66110.03 |
1 g |
312.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
56239-26-0 | |
151.63 | |
RKTQEVMZBCBOSB-UHFFFAOYSA-N | |
522619 | |
[H+].[Cl-].NC1CCC(O)CC1 |
C6H14ClNO | |
MFCD00012566,MFCD07366531,MFCD06410647 | |
trans-4-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanol hydrochloride, 4-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanol hcl, 4-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cis-4-amino-cyclohexanol hydrochloride, 4-amino-cyclohexanol hydrochloride, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cyclohexanol, 4-amino-, hydrochloride, trans-4-aminocyclohexanol hcl | |
4-Aminocyclohexan-1-ol ; Chlorhydrate |
Spécification
cis-4-Hydroxycyclohexylamine hydrochloride | |
193°C to 200°C | |
MFCD00012566,MFCD07366531,MFCD06410647 | |
Moisture sensitive | |
RKTQEVMZBCBOSB-UHFFFAOYSA-N | |
4-Aminocyclohexan-1-ol ; Chlorhydrate | |
522619 | |
95% |
56239-26-0 | |
C6H14ClNO | |
3909295 | |
trans-4-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanol hydrochloride, 4-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanol hcl, 4-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cis-4-amino-cyclohexanol hydrochloride, 4-amino-cyclohexanol hydrochloride, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cyclohexanol, 4-amino-, hydrochloride, trans-4-aminocyclohexanol hcl | |
[H+].[Cl-].NC1CCC(O)CC1 | |
151.63 | |
151.63 | |
Solide |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
missing translation for 'storageNote' : 2° à 8°C
Recommended Storage : À conserver au froid ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only