Learn More
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
55.60€ - 686.00€
Identifiants chimiques
CAS | 167081-25-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H21NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 215.29 |
Numéro MDL | MFCD03844613,MFCD03844614,MFCD06658349 |
Clé InChI | DQARDWKWPIRJEH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trans-4-boc-aminocyclohexanol, tert-butyl 4-hydroxycyclohexyl carbamate, boc-trans-4-aminocyclohexanol, 4-boc-amino cyclohexanol, tert-butyl trans-4-hydroxycyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-hydroxycyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-hydroxycyclohexylcarbamate, trans-n-boc-4-amino-cyclohexanol, 4-n-boc-amino-cyclohexanol, tert-butyl cis-4-hydroxycyclohexyl carbamate |
CID PubChem | 1514287 |
Nom IUPAC | tert-butyl N-(4-hydroxycyclohexyl)carbamate |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(O)CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15448788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62238.MD |
250 mg | |||||||
15428788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62238.03 |
1 g |
176.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15438788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62238.06 |
5 g |
686.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol is used as a reagent to synthesize pyrazolo[3,4-d]pyrimidines, compounds that potentially act as anti-inflammatory and antitumor agents
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe cis-4-(boc-amino)cyclohexanol est utilisé comme réactif pour synthétiser les pyrazolo[3,4-d]pyrimidines, composés qui peuvent agir comme agents anti-inflammatoires et antitumoraux
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
167081-25-6 | |
215.29 | |
DQARDWKWPIRJEH-UHFFFAOYSA-N | |
1514287 | |
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(O)CC1 |
C11H21NO3 | |
MFCD03844613,MFCD03844614,MFCD06658349 | |
trans-4-boc-aminocyclohexanol, tert-butyl 4-hydroxycyclohexyl carbamate, boc-trans-4-aminocyclohexanol, 4-boc-amino cyclohexanol, tert-butyl trans-4-hydroxycyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-hydroxycyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-hydroxycyclohexylcarbamate, trans-n-boc-4-amino-cyclohexanol, 4-n-boc-amino-cyclohexanol, tert-butyl cis-4-hydroxycyclohexyl carbamate | |
tert-butyl N-(4-hydroxycyclohexyl)carbamate |
Spécification
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol | |
C11H21NO3 | |
trans-4-boc-aminocyclohexanol, tert-butyl 4-hydroxycyclohexyl carbamate, boc-trans-4-aminocyclohexanol, 4-boc-amino cyclohexanol, tert-butyl trans-4-hydroxycyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-hydroxycyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-hydroxycyclohexylcarbamate, trans-n-boc-4-amino-cyclohexanol, 4-n-boc-amino-cyclohexanol, tert-butyl cis-4-hydroxycyclohexyl carbamate | |
DQARDWKWPIRJEH-UHFFFAOYSA-N | |
tert-butyl N-(4-hydroxycyclohexyl)carbamate | |
1514287 | |
97% |
167081-25-6 | |
MFCD03844613,MFCD03844614,MFCD06658349 | |
Slightly soluble in water | |
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(O)CC1 | |
215.29 | |
215.28 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only