Learn More
Acide cis-2-(tert-butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10197553
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63216-49-9
Formule moléculaire C12H20NO4
Poids moléculaire (g/mol) 242.30
Numéro MDL MFCD01863244,MFCD06410968
Clé InChI QJEQJDJFJWWURK-BDAKNGLRSA-M
Synonyme 1r,2s-boc-achc, boc-1,2-cis-achc-oh, boc-cis-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, cis-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2s-boc-2-aminocyclohexane carboxylic acid, n-boc-+/--cis-2-amino-cyclohexane-carboxylic acid, cis-2-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2s-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, cis-1-t-butyloxycarbonylamino-cyclohexyl-2-carboxylic acid, 1r,2s-2-tert-butoxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid
CID PubChem 1512487
Nom IUPAC Acide (1R,2S)-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]cyclohexane-1-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@H]1C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
Point de fusion 127°C to 131°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 98%
Spectre IR Authentique
Formule linéaire HOOCC6H10NHCOOC(CH3)3
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform
Poids de la formule 243.3
Pourcentage de pureté 98%
Densité 194g/mL
Quantité 5 g
Point d’éclair 194°C
Forme physique Poudre amorphe
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-cyclohexanecarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.