Learn More
Chlorhydrate de cis-2-aminométhyl-1-cyclohexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
85.90€ - 298.00€
Identifiants chimiques
CAS 24947-68-0
Formule moléculaire C7H16NO
Poids moléculaire (g/mol) 130.21
Numéro MDL MFCD00143984
Clé InChI JGKFBZBVCAWDFD-BQBZGAKWSA-O
Synonyme 1s,2s-2-hydroxycyclohexyl methanaminium
CID PubChem 2724656
Nom IUPAC (1S,2S)-2-(aminométhyl)cyclohexan-1-ol ; Chlorhydrate
SMILES [NH3+]C[C@@H]1CCCC[C@@H]1O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10063190
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
265882500
250 mg Flacon en verre
85.90€
250mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10379240
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
265880010
1 g Flacon en verre
298.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
24947-68-0
130.21
JGKFBZBVCAWDFD-BQBZGAKWSA-O
2724656
[NH3+]C[C@@H]1CCCC[C@@H]1O
C7H16NO
MFCD00143984
1s,2s-2-hydroxycyclohexyl methanaminium
(1S,2S)-2-(aminométhyl)cyclohexan-1-ol ; Chlorhydrate
Spécification
cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
24947-68-0
Blanc
98.5% min. (Argentometry)
MFCD00143984
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
[NH3+]C[C@@H]1CCCC[C@@H]1O
130.21
165.66
Poudre cristalline
99%
182.0°C to 185.0°C
Authentique
C7H16NO
1s,2s-2-hydroxycyclohexyl methanaminium
JGKFBZBVCAWDFD-BQBZGAKWSA-O
(1S,2S)-2-(aminométhyl)cyclohexan-1-ol ; Chlorhydrate
2724656
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Matière solide inflammable.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep container tightly closed.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Identifiant produit
  • cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.