Learn More
cis-2,6-Diméthylpipéridine, 97+ %, ACROS Organics™
Code produit. 10326700
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Glass bottle
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 766-17-6
Formule moléculaire C7H15N
Poids moléculaire (g/mol) 113.2
Numéro MDL MFCD00005986
Clé InChI SDGKUVSVPIIUCF-KNVOCYPGSA-N
Synonyme cis-2,6-dimethylpiperidine, 2r,6s-2,6-dimethylpiperidine, cis-hexahydro-2,6-lutidine, cis-2,6-lupetidine, piperidin, 2e,6e-dimethyl, cis-2,6-dimethyl-piperidine, cis-lupetidine, cis-nanophine, prestwick0_000666, prestwick1_000666
CID PubChem 641768
Nom IUPAC (2R,6S)-2,6-dimethylpiperidine
SMILES CC1CCCC(N1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-2, 6-Dimethylpiperidine
Note relative au nom 99%, min. 95% cis-isomer
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Couleur Colorless to Yellow
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 127°C to 128°C
Point d’éclair 11°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Glass bottle
Indice de réfraction 1.4384 to 1.4404
Quantité 100 g
Numéro UN 2733
Beilstein 20, 108
Fieser 02,156
Gravité spécifique 0.84
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Poids de la formule 113.2
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • cis-2,6-Dimethylpiperidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.