Learn More
cis-2,6-Diméthylmorpholine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
46.90€ - 383.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6485-55-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H13NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 115.18 |
Numéro MDL | MFCD00078428 |
Clé InChI | HNVIQLPOGUDBSU-OLQVQODUSA-N |
Synonyme | cis-2,6-dimethylmorpholine, 2r,6s-2,6-dimethylmorpholine, 2s,6r-2,6-dimethylmorpholine, unii-vwd860p007, 2,6-dimethylmorpholine, cis, morpholine, 2,6-dimethyl-, cis, 2,6-dimethyl-morpholine, morpholine, 2,6-dimethyl-, 2r,6s-rel, cdmm, pubchem16624 |
CID PubChem | 641500 |
Nom IUPAC | (2S,6R)-2,6-diméthylmorpholine |
SMILES | CC1CNCC(O1)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10084232
|
Thermo Scientific Acros
371840250 |
25 g | Flacon en verre |
46.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10630035
|
Thermo Scientific Acros
371841000 |
100 g | Flacon en verre |
100.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10406963
|
Thermo Scientific Acros
371845000 |
500 g | Flacon en verre |
383.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6485-55-8 | |
115.18 | |
HNVIQLPOGUDBSU-OLQVQODUSA-N | |
641500 | |
CC1CNCC(O1)C |
C6H13NO | |
MFCD00078428 | |
cis-2,6-dimethylmorpholine, 2r,6s-2,6-dimethylmorpholine, 2s,6r-2,6-dimethylmorpholine, unii-vwd860p007, 2,6-dimethylmorpholine, cis, morpholine, 2,6-dimethyl-, cis, 2,6-dimethyl-morpholine, morpholine, 2,6-dimethyl-, 2r,6s-rel, cdmm, pubchem16624 | |
(2S,6R)-2,6-diméthylmorpholine |
Spécification
cis-2, 6-Dimethylmorpholine | |
-85°C | |
0.9300g/mL | |
41°C | |
2% max. Trans-2,6-dimethylmorpholine (GC) | |
1.4450 to 1.447 | |
0.93 | |
Solubility in water: miscible | |
CC1CNCC(O1)C | |
115.18 | |
5.3 mPa.s (20°C) | |
97% |
6485-55-8 | |
Incolore | |
140°C to 142°C | |
Authentique | |
C6H13NO | |
MFCD00078428 | |
cis-2,6-dimethylmorpholine, 2r,6s-2,6-dimethylmorpholine, 2s,6r-2,6-dimethylmorpholine, unii-vwd860p007, 2,6-dimethylmorpholine, cis, morpholine, 2,6-dimethyl-, cis, 2,6-dimethyl-morpholine, morpholine, 2,6-dimethyl-, 2r,6s-rel, cdmm, pubchem16624 | |
HNVIQLPOGUDBSU-OLQVQODUSA-N | |
(2S,6R)-2,6-diméthylmorpholine | |
641500 | |
115.18 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif par contact cutané.
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 229-353-
- cis-2,6-Dimethylmorpholine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.