Learn More
1,8-cinéole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
42.31€ - 137.69€
Identifiants chimiques
CAS | 470-82-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H18O |
Poids moléculaire (g/mol) | 154.25 |
Numéro MDL | MFCD00167977 |
Clé InChI | WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | eucalyptol, cineole, 1,8-cineole, 1,8-cineol, cajeputol, 1,8-epoxy-p-menthane, eucalyptole, zineol, eucapur, terpan |
CID PubChem | 2758 |
Nom IUPAC | 1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane |
SMILES | CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10695522
|
Thermo Scientific Acros
110340050 |
5 g | Flacon en verre |
42.31€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10605532
|
Thermo Scientific Acros
110341000 |
100 g | Flacon en verre |
43.82€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10588883
|
Thermo Scientific Acros
110345000 |
500 g | Flacon en verre |
137.69€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
470-82-6 | |
154.25 | |
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N | |
2758 | |
CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2 |
C10H18O | |
MFCD00167977 | |
eucalyptol, cineole, 1,8-cineole, 1,8-cineol, cajeputol, 1,8-epoxy-p-menthane, eucalyptole, zineol, eucapur, terpan | |
1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane |
Spécification
1,8-Cineole | |
1.5°C | |
0.9225g/mL | |
49°C | |
98.5% min. (GC) | |
1.4550 to 1.46 | |
17,II,32 | |
0.9225 | |
eucalyptol, cineole, 1,8-cineole, 1,8-cineol, cajeputol, 1,8-epoxy-p-menthane, eucalyptole, zineol, eucapur, terpan | |
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N | |
1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane | |
2758 | |
99% |
470-82-6 | |
Incolore à jaune | |
176°C to 177°C | |
Authentique | |
C10H18O | |
MFCD00167977 | |
15, 3938 | |
-0.3° to +0.3° (20°C, 589nm) (neat) | |
(in ethanol (70% v/v)) 1:2 | |
CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2 | |
154.25 | |
154.25 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection.
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 207-431-5
RUO – Research Use Only