Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs de grands volumes Thermo Scientific Variomag Mobil 10 et Mobil 25
Mélangez des volumes allant jusqu’à 10 L avec ces agitateurs à grand volume, parfaits pour les liquides visqueux difficiles à mélanger.
569.22€ - 1044.10€
Spécification
Vitesse | 100 à 1 000 tr/min |
---|---|
Matériau de la plaque supérieure | Acier inoxydable |
Capacité | 10 L |
Forme | Carré |
Puissance | 10 W |
Description
Les agitateurs de grands volumes Thermo Scientific Variomag Mobil 10 et Mobil 25 conviennent parfaitement pour les liquides visqueux difficiles à agiter.
Les agitateurs de grands volumes Thermo Scientific Variomag Mobil 10 et Mobil 25 sont suffisamment puissants pour agiter et mélanger jusqu'à 10 litres de liquides. La fonction d'arrêt rapide permet d'arrêter l'entraînement en trois secondes, minimisant les effets ultérieurs aux cycles et réduisant les risques de casse.
Variomag Mobil 10- Conception compacte permettant un gain de place Démarrage avec accélération progressive de couple Vitesse d'agitation de 100 à 1 000 tr/min Conditions de fonctionnement : de -10° à +56 °C Catégorie de protection : IP66
- Conviennent parfaitement aux applications impliquant des températures élevées jusqu'à 121°C et une forte pression pouvant atteindre jusqu'à 2 bars (29 psi) Peuvent être utilisés dans des autoclaves, des bains-marie et des chambres climatiques Parfaitement adaptés pour être utilisés dans des environnements stériles garantissant un chauffage et un rafraîchissement égaux Boîtier en acier inoxydable étanche, résistant aux produits chimiques et simple à nettoyer Démarrage avec accélération progressive de couple Vitesse d'agitation de 100 à 1 000 tr/min Conditions de fonctionnement : entre -10° et +121 °C Catégorie de protection : IP68 ; se nettoie facilement à l'eau courante
Spécification
100 à 1 000 tr/min | |
10 L | |
10 W | |
128 mm | |
32 mm | |
-10°C à +56°C (fonctionnement) |
Acier inoxydable | |
Carré | |
5 in | |
1,3 in | |
Marquage CE | |
Agitateur |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.