Learn More
Thermo Scientific™ Contrôleurs Cimarec™i Telemodul
Gagnez de l’espace avec les contrôleurs Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telemodul, y compris les agitateurs Micro, Mini, Compact et Maxi.
377.88€ - 383.91€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Agitateurs Mini, Micro, Compact et Maxi |
---|---|
Hauteur (impériale) | 1.9 in |
Hauteur (métrique) | 5 cm |
Longueur (impériale) | 3.7 in |
Longueur (métrique) | 9.6 cm |
Code produit | Marque | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10217437
|
Thermo Scientific™
50119115 |
230 V Euro |
377.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15110775
|
Thermo Scientific™
50119118 |
230V UK |
383.91€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10046704
|
Thermo Scientific™
50119119 |
En 115 V pour les États-Unis |
383.91€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Gagnez de l’espace avec les contrôleurs Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telemodul, y compris les agitateurs Micro, Mini, Compact et Maxi.
Caractéristiques :- Fournissent la puissance d’agitation pour les volumes faibles à moyens de liquides de faible viscosité
- Recommandés pour une agitation en un point unique jusqu’à 250 ml
Informations de commande :
Ne commander qu’en qualité de contrôleur de remplacement.
Spécification
Agitateurs Mini, Micro, Compact et Maxi | |
5 cm | |
9.6 cm | |
130 à 1000 tr/min | |
0°C à 40°C à 80 % d’humidité relative | |
2,4 in | |
9,6 cm x 6,3 cm x 5 cm (3,7 po. x 2,4 po. x 1,9 po.) | |
130 tr/min à 100 tr/min |
1.9 in | |
3.7 in | |
7 W | |
± 3 | |
Contrôleur d’agitateur | |
6.3 cm | |
± 3 |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.