Learn More
Thermo Scientific™ Mini-agitateurs Variomag™
Les mini-agitateurs Thermo Scientific Variomag ont été conçus pour pouvoir travailler dans des espaces étroits.
Marque: Thermo Scientific™ 50088120
Description
Les mini-agitateurs Thermo Scientific Variomag ont été conçus pour pouvoir travailler dans des espaces étroits.
Les agitateurs Variomag de la gamme Mini sont fournis avec le contrôleur de votre choix.
Caractéristiques :- Pas plus grand qu’un ongle du pouce, parfait pour l’agitation des cuvettes
- Vitesses d’agitation jusqu’à 1 400 tr/min
- Volumes d’agitation jusqu’à 5 ml
- Les conditions de fonctionnement sont de -10°C à +56°C à 95 % HR
- Classe de protection IP 68 (agitateur uniquement)
- Reliez et synchronisez jusqu’à 8 mini agitateurs à l’aide d’un contrôleur avec distributeurs en option et agitateurs 50088140
Informations de commande :
Faites votre choix parmi deux unités de commande différentes : le contrôleur Telemodul standard et sa conception favorisant le gain de place ou le Telemodul 20 C avec commandes pilotées par microprocesseur, réglage de la puissance et fonction de programmation.
Inclut :
Les unités 100/240 V sont dotées d’un ensemble de câbles et de diverses prises.
Spécification
130 à 1 400 tr/min | |
5 L | |
100/240 V | |
0,47 x 0,47 x 0,19 in (12 x 12 x 5 mm) | |
5 mm | |
12 mm | |
12 mm | |
CE | |
Mini 20 avec Telemodul 20 C | |
Agitateur | |
0,02 kg |
1 | |
Carré | |
0,5/0,1/0,15/0,2 W | |
0,19 in | |
0,47 in | |
0,47 in | |
Ensemble de cordons avec diverses fiches | |
Mini 20 avec Telemodul 20 C ; 100-240 V | |
-10°C à +56°C (fonctionnement) | |
0,04 lb |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.