Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs Variomag ™ Compact et Maxi
Les agitateurs Thermo Scientific Variomag Compact et Maxi sont inusables et sans entretien; leur conception hermétique permet de s'adapter aux environnements les plus exigeants.
Marque: Thermo Scientific™ 50134758
Description
Les agitateurs Thermo Scientific Variomag Compact et Maxi sont inusables et sans entretien; leur conception hermétique permet de s'adapter aux environnements les plus exigeants.
Les agitateurs Variomag des gammes Compact et Maxi sont fournis avec le contrôleur de votre choix.
Caractéristiques :- Le boîtier hermétique résiste à la poussière et aux microorganismes
- Boîtier en acier inox résistant aux produits chimiques
- Submersible pour une utilisation dans des bains-marie jusqu’à 50°C
- Les conditions de fonctionnement sont de -10°C à +56°C dans l’air ; 0°C à 50°C immergé dans l’eau
- Indice de protection IP68
- Connectez et synchronisez jusqu’à 8 agitateurs compacts ou 4 agitateurs maxi à l’aide d’un seul contrôleur avec les distributeurs en option et un agitateur compact 50088137 ou un agitateur Maxi 50088127
Agitateur Maxi avec commande externe :
- Vitesses d’agitation jusqu’à 2 000 tr/min
- Volumes d’agitation jusqu’à 5 L
- Les réglages de puissance disponibles sur les modèles Telemodul 20 C et Telemodul 40 C permettent de réduire la consommation d’énergie et la production de chaleur
Agitateur compact avec commande externe :
- Vitesses d’agitation jusqu’à 1 400 tr/min
- Volumes d’agitation jusqu’à 1,5 L
- Les réglages de puissance disponibles sur le modèle Telemodul 20 C permettent de réduire la consommation d’énergie et la production de chaleur
Informations de commande :
Faites votre choix parmi trois unités de commande différente (fournies avec l’agitateur). Choisissez entre le contrôleur Telemodul standard et sa conception compacte, le Telemodul 20 C avec commandes pilotées par microprocesseur, réglage ajustable de la puissance et fonction de programmation, et le Telemodul 40 C proposant des vitesses plus élevées, davantage de réglages de puissance et un contrôle via l’ordinateur. Les agitateurs sont également disponibles sans contrôleur, pour une utilisation avec un système de distribution pour paillasse.
Inclut :
Les unités 100/240 V sont dotées d’un ensemble de câbles et de diverses prises.
Spécification
1 400 tr/min | |
1,5 L | |
Maxi Agitateur sans contrôleur | |
IP68 | |
Agitateur |
Acier inoxydable | |
Carré | |
Maxi Agitateur sans contrôleur | |
-10°C à +56°C (fonctionnement) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.