Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs Biosystem pour culture cellulaire Variomag
Les agitateurs Biosystem Thermo Scientific Variomag permettent de réaliser une agitation légère tout en produisant peu de chaleur afin de protéger les cultures cellulaires les plus sensibles au sein d'incubateurs à CO2.
Marque: Thermo Scientific™ 50119114
1894.13 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21909" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les agitateurs Biosystem Thermo Scientific Variomag permettent de réaliser une agitation légère tout en produisant peu de chaleur afin de protéger les cultures cellulaires les plus sensibles au sein d'incubateurs à CO2.
Conviennent parfaitement à l'agitation thermique des cultures sensibles, y compris des cultures sur microsupport, des bouillons de culture et des suspensions cellulaires.
Caractéristiques :- Le boîtier hermétiquement scellé résiste aux micro-organismes tout en assurant un contrôleur externe séparé que seul l’agitateur hermétiquement scellé est exposé à l’environnement contenant du CO2
- Le fonctionnement sans chaleur protège la culture cellulaire sensible à la chaleur et n’altère pas les conditions de la chambre d’incubation
- Le boîtier en acier inoxydable est facile à nettoyer et résiste aux milieux agressifs
- Accélération graduelle à faible cisaillement au démarrage
- Les paramètres d’alimentation réglables du contrôleur permettent de réduire la consommation d’énergie et la production de chaleur
- Les conditions de fonctionnement sont de -10°C à +56°C à 100 % HR
- Classe de protection IP 68
- Agitation lente et régulière dès 5 tr/min
- Les agitateurs à position unique peuvent agiter jusqu’à 20 L
- Les agitateurs à quatre positions peuvent mélanger jusqu’à 5 L par position
Unité de commande Biomodul 40 B (vendue séparément)
Spécification
5 à 120 tr/min | |
Acier inoxydable | |
Carré | |
12,9 x 12,9 x 2,4 in (33 x 33 x 6 cm) | |
6 cm | |
33 cm | |
33 cm | |
CE | |
Biosystem 4 positions sans contrôleur | |
Agitateur | |
9,4 kg |
4 | |
5 L | |
4 W | |
2,4 in | |
12,9 in | |
12,9 in | |
0,4 à 4 W | |
Biosystem 4 positions sans contrôleur ; Capacité de remuer : 5 L/position | |
-10°C à +56°C (fonctionnement) | |
20,7 lb |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.