Learn More
Masterflex™ Câble adaptateur pour allume-cigares
Tirez le meilleur profit de votre pompe Masterflex™ avec des câbles de connexion, des pièces de rechange et d’autres accessoires.
Marque:  Masterflex™ 07573-02
Code produit. 12150302
  • 253.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Choisissez des accessoires et des pièces de rechange adaptés à votre pompe Masterflex™
  • Mettez votre pompe sous tension
Spécification
Spécification
Câble adaptateur pour allume-cigares, 25 pieds
25 pieds