Learn More
Le méthanol Chromplete™, HPLC/GC, répond aux exigences analytiques ACS/USP, Thermo Scientific™
La gamme de produits Chromplete de Thermo Scientific comprend des réactifs pour les analyses et séparations courantes avec la cohérence et la précision que vous attendez. Le méthanol Chromplete convient à la HPLC, GC, SFC, TLC, ACS et à la spectrophotométrie.
21.50€ - 42.30€
Identifiants chimiques
CAS | 67-56-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CH4O |
Poids moléculaire (g/mol) | 32.04 |
Numéro MDL | MFCD00004595 |
Clé InChI | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit |
CID PubChem | 887 |
ChEBI | CHEBI:17790 |
Nom IUPAC | Méthanol |
SMILES | CO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15990711
|
Fisher Scientific Chemical Div
T001021000 |
1 L | N/A | N/A | N/A | |||||
15900721
|
Fisher Scientific Chemical Div
T001022500 |
2.5 L | N/A | N/A | N/A | |||||
15910721
|
Fisher Scientific Chemical Div
T001024000 |
4 L | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
La gamme de produits Chromplete de Thermo Scientific comprend des réactifs pour les analyses et séparations courantes avec la cohérence et la précision que vous attendez.Le méthanol Chromplete convient à la HPLC, GC, SFC, TLC, ACS et à la spectrophotométrie.
Le méthanol Chromplete répond aux exigences analytiques de l’USP et convient pour une utilisation dans :
- L’HPLC couplée à des détecteurs UV, VIS, PDA, ECD, FL et RI
- GC-FID, GC-ECD, GC-TCD
- Analyse des pesticides par GC ou HPLC
- Spectrophotométrie UV
- Chromatographie préparative
- Chromatographie en phase liquide supercritique et fine couche
- Réactions/analyses nécessitant une conformité ACS
- Analyses d’extraction/concentration
Identifiants chimiques
67-56-1 | |
32.04 | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
887 | |
Méthanol |
CH4O | |
MFCD00004595 | |
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit | |
CHEBI:17790 | |
CO |
Spécification
Méthanol | |
≤1.00, ≤ 0.23, ≤ 0.11, ≤ 0.01 | |
0.999 | |
0.775 – 0.780 | |
Verre ambré | |
Chromplete | |
Minimum, GC-FID | |
≤0.0003 meq/g | |
MFCD00004595 | |
≤0.07% | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
Méthanol | |
887 | |
32.04 | |
ACS/GC/HPLC Gradient/Pesticide/Spectrophotométrie |
-98°C | |
67-56-1 | |
≤ 5 APHA | |
148.5°F | |
Liquide | |
≤ 1.0 ppm | |
CH4O | |
≤0.0002 meq/g | |
1230 | |
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit | |
CO | |
32.04 | |
CHEBI:17790 | |
99.9% |
Sécurité et traitement
Liquide et vapeurs très inflammables, Risque avéré d'effets graves pour les organes, Toxique par ingestion
Liquides inflammables (category 2), Organe cible spécifique en cas de toxicité - (une seule exposition) (category 1), Toxicité aiguë (category 3)
missing translation for 'shelfLife' : 1825 jours
missing translation for 'einecsNumber' : 200-659-6
missing translation for 'rtecsNumber' : PC1400000
missing translation for 'storageNote' : Dans des récipients scellés
Recommended Storage : Stockage inflammable à température ambiante
- Chromplete Methanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: methanol