Learn More
Chromplete™ Acétonitrile, HPLC/GC, répond aux exigences analytiques ACS/USP, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
Pot en aluminium
Description
L’acétonitrile Chromplete répond aux exigences analytiques de l’USP et convient à une utilisation dans :
- L’HPLC couplée à des détecteurs UV, VIS, PDA, ECD, FL et RI
- GC-FID, GC-ECD, GC-TCD
- Analyse des pesticides par GC ou HPLC
- Spectrophotométrie UV
- Chromatographie préparative
- Chromatographie en phase liquide supercritique et fine couche
- Réactions/analyses nécessitant une conformité ACS
- Analyses d’extraction/concentration
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetonitrile |
Point de fusion | -51°F |
Absorbance | <0.1 at 195 nm, <0.05 at 200 nm, <0.02 at 210 nm, <0.01 at 220 nm |
% min. CAS | 0.9995 |
Couleur | ≤ 5 APHA |
Densité | 0.775 - 0.78 |
Point d’ébullition | 180°F |
Quantité | 2.5 L |
Conditionnement | Pot en aluminium |
Forme physique | Liquide |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetonitrile Chromplete
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.